Tisk…
Oxid chromový ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20265.261EA 2070 CZK
20265.261 20265.294
Oxid chromový ≥99%, GPR RECTAPUR®
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
Bod tání: 195 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010952
CAS číslo: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %