Oxid chromový ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chromic anhydride, Chromium trioxide
12522.30
12522.A1
12522.D9
12522.30EA
1560
CZK
12522.30
12522.A1
12522.D9
Oxid chromový ≥99%
Oxid chromový
Purity: 99%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Vzorec:
CrO₃ Bod varu: 250 °C (rozkl.) Bod tání: 196 °C Hustota: 2,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010952 CAS číslo: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119458868-17 Merck Index: 14,2235 |