Tisk…
Oxid chromový 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405230025 405235000 405230010
ACRO405230025EA 12510 CZK
ACRO405230025 ACRO405235000 ACRO405230010
Oxid chromový 98+% ACS
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
Bod tání: 196 °C
Hustota: 2,7 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010952
CAS číslo: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to purple Powder, crystals or granules
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %