Tisk…
Oxid chromový 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chromic anhydride, Chromium trioxide
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 5670 CZK
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Oxid chromový 99.5%
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
Bod tání: 196 °C
Hustota: 2,7 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010952
CAS číslo: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm