Tisk…
Oxid chromitý, Technipur®
Dodavatel: Merck
1.02483.9050
1.02483.9050EA 0 CZK
1.02483.9050
Oxid chromitý, Technipur®
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
Bod varu: 4000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2435 °C
Hustota: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010949
CAS číslo: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247