Tisk…
Oxid chromitý ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12285.22 12285.36
12285.22EA 1720 CZK
12285.22 12285.36
Oxid chromitý ≥99% (metals basis)
Oxid chromitý
Purity: 99% CAS No.: 1308-38-9 Molecular Formula: Cr2O3 Formula Weight: 151.99 Physical Form: Powder Density: 5.22 Refractive Index: 2.551 Appearance: Pale to dark green Odour: Odourless Melting Point: 2435° Boiling Point: 3000° Merck Reference: 14,2234 MDL No.: MFCD00010949
Vzorec: Cr₂O₃
Bod varu: 3000 °C
Bod tání: 2435 °C
Hustota: 5,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010949
CAS číslo: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 14,2234