Tisk…
Oxid chromitý 99%, powder_amorphous
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Chromic oxide
192085000 192080025
ACRO192085000EA 2090 CZK
ACRO192085000 ACRO192080025
Oxid chromitý 99%, powder_amorphous
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
MW: 151.99
Bod varu: 4000 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2435 °C
Hustota: 5.21 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010949
CAS číslo: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)