Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
41528.30
41528.18
41528.A1
41528.30EA
4840
CZK
41528.30
41528.18
41528.A1
Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Oxid zirkoničitý
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Vzorec:
ZrO₂ MW: 123.22 Bod varu: ∼5000 °C Bod tání: ∼2700 °C Hustota: 5.89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS číslo: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |