Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
36319.18
36319.30
36319.18EA
3380
CZK
36319.18
36319.30
Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Oxid zirkoničitý
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Vzorec:
ZrO₂ MW: 123,22 g/mol Bod varu: ∼5000 °C Bod tání: ∼2700 °C Hustota: 5,89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS číslo: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |