Oxid zirkoničitý ≥99.978% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
11141.14
11141.22
11141.36
11141.14EA
8170
CZK
11141.14
11141.22
11141.36
Oxid zirkoničitý ≥99.978% (metals basis), Puratronic®
Oxid zirkoničitý
Purity: 99.978%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: Powder
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Vzorec:
ZrO₂ MW: 123.22 Bod varu: ∼5000 °C Bod tání: ∼2700 °C Hustota: 5.89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS číslo: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |