Oxid zirkoničitý 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
190520010
190522500
ACRO190520010EA
7170
CZK
ACRO190520010
ACRO190522500
Oxid zirkoničitý 98.5%
Oxid zirkoničitý
Vzorec:
ZrO₂ Bod varu: 4300 °C (1013 hPa) Bod tání: 2700 °C Hustota: 5,6 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS číslo: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Assay | ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2) |