Tisk…
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 2920 CZK
ACRO299790250 ACRO299791000
Zirconium tetrafluoride 99.5%
Zirconium tetrafluoride
Vzorec: F₄Zr
MW: 167.22
Bod varu: 905 °C
Bod tání: 640 °C
MDL Number: MFCD00011307
CAS číslo: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10308
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %