Tisk…
Chlorid zirkoničitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000
8.08913.0005EA 1500 CZK
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000
Chlorid zirkoničitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Bod varu: 3577 °C (1013 hPa)
Bod tání: 437 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011306
CAS číslo: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 437 °C
Molar Mass 233.04 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (190 °C)
Density 2.80 g/cm3 (15 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)