Tisk…
Chlorid zirkoničitý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 1610 CZK
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Chlorid zirkoničitý, anhydrous 98%
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Bod varu: 3577 °C (1013 hPa)
Bod tání: 437 °C (subl.)
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011306
CAS číslo: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm