Tisk…
Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10999.09 10999.18 10999.30
10999.09EA 2580 CZK
10999.09 10999.18 10999.30
Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Vzorec: SeZn
Bod tání: >1100 °C
Hustota: 5,42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011296
CAS číslo: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156