Tisk…
Peroxid zinečnatý (∼50% ZnO₂)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
39635.22 39635.36
39635.22EA 1260 CZK
39635.22 39635.36
Peroxid zinečnatý (∼50% ZnO₂)
Peroxid zinečnatý
CAS No.: 1314-22-3 Molecular Formula: ZnO2 Formula Weight: 97.38 Physical Form: Powder, remainder ZnO Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. UN No.: 1516 MDL No.: MFCD00137469
Curing agent, rubber accelerator
Vzorec: O₂Zn
MW: 97,39 g/mol
Bod tání: >150 °C (rozkl.)
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137469
CAS číslo: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
UN: 1516
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10149