Tisk…

Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

204951-25G 204951-125G
SIAL204951-25GEA 5430 CZK
SIAL204951-25G SIAL204951-125G
Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Hustota: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR