Tisk…
Oxid zinečnatý Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000
1.08849.0500EA 1160 CZK
1.08849.0500 1.08849.1000
Oxid zinečnatý Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Hustota: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)