Oxid zinečnatý heavy 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B
A16188.0I
A16188.0BEA
2200
CZK
A16188.0B
A16188.0I
Oxid zinečnatý heavy 98%
Zinc oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Odour: Odourless
Melting Point: 1975°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Vzorec:
ZnO Bod tání: 1975 °C Hustota: 5,606 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS číslo: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |