Oxid zinečnatý ≥99% (metals basis), nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44533.09
44533.18
44533.09EA
4260
CZK
44533.09
44533.18
Oxid zinečnatý ≥99% (metals basis), nanopowder
Zinc oxide
Purity: 99%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 20-30nm APS Powder
Density: 5.606
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Vzorec:
ZnO Bod tání: 1975 °C Hustota: 5,606 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS číslo: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |