Tisk…
Oxid zinečnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250 315791000
ACRO315790250EA 4890 CZK
ACRO315790250 ACRO315791000
Oxid zinečnatý 99.999% (trace metals basis)
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Bod tání: 1975 °C
Hustota: 5,6 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %