Tisk…
Oxid stříbrný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 4750 CZK
1.19208.0025 1.19208.0100
Oxid stříbrný, Supelco®
Oxid stříbrný
Vzorec: Ag₂O
MW: 231.74
Bod tání: 800…830 °C
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003404
CAS číslo: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8)
Merck Index: 12,08665
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)