Oxid stříbrný ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
42577.03
42577.06
42577.14
42577.49
42577.03EA
1090
CZK
42577.03
42577.06
42577.14
42577.49
Oxid stříbrný ≥99.99% (metals basis)
Oxid stříbrný
Purity: 99.99%
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: Powder
Density: 7.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
Vzorec:
Ag₂O MW: 231.74 Bod tání: 230 °C (rozkl.) Hustota: 7.2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003404 CAS číslo: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8521 |