Oxid stříbrný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
205800100
205800500
205802500
ACRO205800100EA
3720
CZK
ACRO205800100
ACRO205800500
ACRO205802500
Oxid stříbrný 99+%
Oxid stříbrný
Vzorec:
Ag₂O Bod tání: 800…830 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003404 CAS číslo: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1,I Merck Index: 12,08665 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Black Powder |
Elemental Analysis | ≥99.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Aluminium (Al) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...