Tisk…
Dusičnan stříbrný 99,5, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
21570.136EA 5250 CZK
21570.136 21570.182 21570.238 21570.295
Dusičnan stříbrný 99,5, GPR RECTAPUR®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm