Tisk…
Dusičnan stříbrný, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250
1.01512.0025EA 6830 CZK
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250
Dusičnan stříbrný, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dusičnan stříbrný
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Hustota: 4.35
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost 2160 g/l (20 °C)
Bod tání 212 °C
Molární hmotnost 169,87 g/mol
Objemová hmotnost 2350 kg/m3
Bod varu 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Hustota 4,35 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH 5,4 - 6,4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Třída nebezpečnosti 5,1
Hazard Class Description Oxidizer