Dusičnan stříbrný 99.8-100.5%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
10220-1KG
10220-500G
10220-100G
10220-50G
10220-1KGEA
103940
CZK
10220-1KG
10220-500G
10220-100G
10220-50G
Dusičnan stříbrný 99.8-100.5%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Vzorec:
AgNO₃ Bod varu: 444 °C (1013 hPa) Bod tání: 212 °C Hustota: 4,350 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.8 - 100.5 % |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) | Max. 0.03 % |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.1 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Al, Pb, Bi and Cu ions | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |
Vapor Density | 5.8 (vs air) |