Tisk…
Dusičnan stříbrný ≥99%, Proteomics Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
M122-100GEA 30220 CZK
M122-100G M122-500G
Dusičnan stříbrný ≥99%, Proteomics Grade
Dusičnan stříbrný
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Vzorec: AgNO₃
Bod varu: 444 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity ≥99%
Substances not Precipitated by HCl <0.01%
Sulphate ≤0.002%