Tisk…
Dusičnan stříbrný 99,995 Metals basis Ag ≥ 63%, Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
43087.22 43087.14 43087.06
43087.22EA 13870 CZK
43087.22 43087.14 43087.06
Dusičnan stříbrný 99,995 Metals basis Ag ≥ 63%, Premion®
Dusičnan stříbrný
Purity: 99.995% CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.352 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 212° Merck Reference: 14,8518 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003414
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 212 °C
Hustota: 4.352
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1479
ADR: 5.1 I
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 14,8518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM