Dusičnan stříbrný ≥99.9995% (metals basis), Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10858.06
10858.14
10858.22
10858.06EA
2260
CZK
10858.06
10858.14
10858.22
Dusičnan stříbrný ≥99.9995% (metals basis), Premion®
Dusičnan stříbrný
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Vzorec:
AgNO₃ Bod varu: 444 °C (1013 hPa) Bod tání: 212 °C Hustota: 4,352 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1479 ADR: 5.1,I REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 14,8518 |