Tisk…
Fluorid stříbrný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
11609.06 11609.14
11609.06EA 3750 CZK
11609.06 11609.14
Fluorid stříbrný ≥98%
Fluorid stříbrný
Purity: 98% CAS No.: 7775-41-9 Molecular Formula: AgF Formula Weight: 126.87 Physical Form: Crystalline Density: 5.852 Appearance: Orange/brown Melting Point: 435° Boiling Point: ca 1150° Solubility: Soluble in HF, ammonia, CH3CN Merck Reference: 14,8514 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003410
Vzorec: AgF
Bod varu: ∼1150 °C
Bod tání: 435 °C
Hustota: 5,852
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003410
CAS číslo: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8514