Tisk…
Chlorid stříbrný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19203.0025 1.19203.0100
1.19203.0025EA 12950 CZK
1.19203.0025 1.19203.0100
Chlorid stříbrný, Supelco®
Chlorid stříbrný
Vzorec: AgCl
Bod varu: 1554 °C (1013 hPa)
Bod tání: 455 °C
Hustota: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003399
CAS číslo: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,
Merck Index: 13,08582
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)