Chlorid stříbrný, ultra dry ≥99.997% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
35715.03
35715.06
35715.03EA
6220
CZK
35715.03
35715.06
Chlorid stříbrný, ultra dry ≥99.997% (metals basis)
Chlorid stříbrný
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Vzorec:
AgCl Bod varu: 1550 °C Bod tání: 455 °C Hustota: 5,56 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003399 CAS číslo: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8509 |