Tisk…
Chlorid stříbrný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
211270100 211270500 211272500
ACRO211270100EA 3070 CZK
ACRO211270100 ACRO211270500 ACRO211272500
Chlorid stříbrný 99+%, extra pure
Chlorid stříbrný
Vzorec: AgCl
Bod varu: 1550 °C (760 mmHg)
Bod tání: 455 °C
Hustota: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003399
CAS číslo: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08582
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm