Tisk…
Oxid lantanitý, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 5200 CZK
1.12220.0100 1.12220.0500
Oxid lantanitý, Supelco®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
MW: 325.81
Bod varu: 4200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2315 °C
Hustota: 6.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)