Oxid lantanitý 91%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
413021000
413022500
ACRO413021000EA
2700
CZK
ACRO413021000
ACRO413022500
Oxid lantanitý 91%
Oxid lantanitý
Vzorec:
La₂O₃ Bod varu: 4200 °C (1013 hPa) Bod tání: 2315 °C Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011071 CAS číslo: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light grey Powder |
Assay | ≥89 % |
Melting point | 170 to 175 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |