Tisk…
Oxid lantanitý 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 5260 CZK
ACRO199162500 ACRO199160010
Oxid lantanitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Bod varu: 4200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm