Izochinolin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
B21279.0EEA
33260
CZK
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
Izochinolin 97%
Izochinolin
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Vzorec:
C₉H₇N Bod varu: 241…243 °C Bod tání: 24…27 °C Hustota: 1,090 Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006898 CAS číslo: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5222 |