Tisk…
Izochinolin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325031000 325035000
ACRO325031000EA 2410 CZK
ACRO325031000 ACRO325035000
Izochinolin 97%
Izochinolin
Vzorec: C₉H₇N
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24…28 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006898
CAS číslo: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %