3-Isoquinolinol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19428.03
L19428.06
L19428.03EA
2390
CZK
L19428.03
L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99%
CAS No.: 7651-81-2
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 113230
Vzorec:
C₉H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075524 CAS číslo: 7651-81-2 |