1-Isoquinolinol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09
H29124.03
H29124.09EA
5910
CZK
H29124.09
H29124.03
1-Isoquinolinol ≥97%
1-Isoquinolinol
Purity: 97%
CAS No.: 491-30-5
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 212-215°
MDL No.: MFCD00006899
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Bod tání: 212…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006899 CAS číslo: 491-30-5 EINECS: 207-732-1 |