Tisk…
4-Bromoisoquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15951.06 A15951.14 A15951.22
A15951.06EA 1880 CZK
A15951.06 A15951.14 A15951.22
4-Bromoisoquinoline ≥98%
4-Bromoisoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 1532-97-4 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 114431 MDL No.: MFCD00006904
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 285 °C
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006904
CAS číslo: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8