Tisk…
4-Bromoisoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
107090010 107090100
ACRO107090010EA 898 CZK
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006904
CAS číslo: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %