Tisk…
5-Aminoindan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminoindane
157350100 157350500
ACRO157350100EA 2690 CZK
ACRO157350100 ACRO157350500
5-Aminoindan 97%
5-Aminoindan
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 247…249 °C (745 mmHg)
Bod tání: 34…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003803
CAS číslo: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure