Tisk…
1,3-Indandione ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 1160 CZK
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indandione ≥97%
1,3-Indandione
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…132 °C
Hustota: 1,370
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003779
CAS číslo: 606-23-5
EINECS: 210-109-7