Tisk…
1,3-Indandione 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 1250 CZK
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indandione 97%
1,3-Indandione
Vzorec: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129…132 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003779
CAS číslo: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %