Tisk…
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L11165.03 L11165.06
L11165.03EA 1140 CZK
L11165.03 L11165.06
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
5-Methoxy-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 5111-70-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 1282137
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003789
CAS číslo: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6