Tisk…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
179670050 179670100
ACRO179670050EA 2620 CZK
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003789
CAS číslo: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %