Tisk…
2-Indanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
A12574.06 A12574.22
A12574.06EA 1750 CZK
A12574.06 A12574.22
2-Indanone ≥98%
2-Indanone
Purity: 98% CAS No.: 615-13-4 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 218° dec. Beilstein Reference: 636550 MDL No.: MFCD00003792
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 218 °C (rozkl.)
Bod tání: 52…56 °C
Hustota: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003792
CAS číslo: 615-13-4
EINECS: 210-410-3