Tisk…
2-Indanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
164110100 164110500
ACRO164110100EA 2890 CZK
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanone 97%
2-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 220…225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…57 °C
Hustota: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003792
CAS číslo: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %